XNATRG
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
Sinônimo(s):
Tissue direct PCR kit, Tissue direct real-time PCR
Selecione um tamanho
R$ 20.263,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 20.263,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Produtos recomendados
uso
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Nível de qualidade
Características
dNTPs included
hotstart
técnica(s)
PCR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Novel – all liquid, single-step extraction of genomic DNA for quantitative PCR (qPCR)
- Fast – tissue to qPCR in 15 minutes
- Convenient – no long enzymatic digestions and no column purifications
- Simple – rapid, easy-to-follow protocol
- Sensitive – specially formulated Hot Start® SYBR® Green PCR ReadyMix™ for highly specific PCR amplification and quantitation of genomic DNA
- Safe – no organic extraction with hazardous chemicals
Componentes
Princípio
Outras notas
Informações legais
Antibody licensed for in vitro research use under U.S. Patent No. 5,338,671 and 5,587,287, and corresponding patents in other countries.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocolos
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.