Merck
Pular para
E7526
Extraction Solution
Molecular Biology
Extraction Solution
Sinônimo(s):
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Extraction Solution has been used in direct PCR amplification[1] and to extract DNA.[2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
D5688N9784T3073
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
color
colorless
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review