Documentos
R2523
Sigma-Aldrich
Mistura de reação de PCR REDTaq® ReadyMix
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
Sinônimo(s):
PCR master mix, PCR master mix with loading dye, Taq PCR master mix
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
forma
liquid
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
Características
dNTPs included
hotstart: no
técnica(s)
PCR: suitable
cor
red
entrada
purified DNA
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A REDTaq® ReadyMix é uma mistura pronta para uso de Taq DNA polimerase, DNTPs 99% puros, tampão de reação e um corante vermelho inerte em um concentrado 2×. Após a reação de PCR, o produto de PCR pode ser carregado diretamente em um gel de agarose. O corante de carregamento vermelho migra aproximadamente na mesma velocidade que um fragmento de 125 pares de base em um gel de agarose 1%. O corante inerte não tem efeito no processo de amplificação e, portanto, uma amostra pode ser facilmente reamplificada, como em "PCR aninhada".
Aplicação
A mistura de reação para PCR REDTaq® ReadyMix foi usada:
  • para amplificação de rotina por reação em cadeia da polimerase (PCR).
  • para a amplificação de cDNA por PCR
  • em PCR semiquantitativo
Características e benefícios
Os benefícios do REDTaq® com a conveniência da ReadyMix
  • Economiza tempo de preparo
  • Reduz o risco de contaminação de várias etapas de pipetagem e maior reprodutibilidade.
  • Fornece desempenho consistente de reação a reação
  • Não é necessário adicionar tampão de carregamento/corante de rastreamento. O produto de PCR é carregado diretamente em um gel de agarose após a amplificação
  • O identificador vermelho migra aproximadamente na mesma velocidade de um fragmento de 125 pb (ligeiramente mais rápido que o azul de bromofenol)
  • Amplifica alvos de até 7 kb de comprimento
  • Como nenhum tampão de carregamento foi adicionado, uma amostra pode ser facilmente reamplificada, como em PCR aninhada.
  • Estável a 4 °C ou −20 °C
  • O formato Ready-mix reduz o tempo de preparo.
Embalagem
O volume-padrão de reação é 50 μl
O 20RXN é envasado como 1 × 500 μl
O 100RXN é envasado como 1 × 2,5 ml
Nota de preparo
Adicione 25 μl de ReadyMix ao modelo, primers e água a um volume de reação final de 50 μl. O produto de PCR é facilmente separado do corante por metodologias de purificação padrão. O corante vermelho inerte não tem efeito no sequenciamento automatizado e é adequado para digestão com enzimas de restrição, ligação e outras manipulações a jusante.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 e reivindicações de patente fora dos EUA correspondentes à patente dos EUA expirada n.º 5.079.352. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patenteado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto destina-se apenas ao uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visite a Biblioteca de Documentos
Transforming growth factor-beta-inducible early response gene 1 is a novel substrate for atypical protein kinase Cs
Alemu EA, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 68(11), 1953-1968 (2011)
Tamar Guy-Haim et al.
PeerJ, 6, e5268-e5268 (2018-07-31)
Aquatic subterranean species often exhibit disjunct distributions, with high level of endemism and small range, shaped by vicariance, limited dispersal, and evolutionary rates. We studied the disjunct biogeographic patterns of an endangered blind cave shrimp, Typhlocaris, and identified the geological
Molecular cloning and expression of canine hepcidin
Fry MM, et al.
Veterinary Clinical Pathology / American Society For Veterinary Clinical Pathology, 33(4), 223-227 (2004)
Maya Miller et al.
iScience, 23(7), 101262-101262 (2020-06-26)
PhenolaTi is an advanced non-toxic anticancer chemotherapy; this inert bis(phenolato)bis(alkoxo) Ti(IV) complex demonstrates the intriguing combination of high and wide efficacy with no detected toxicity in animals. Here we unravel the cellular pathways involved in its mechanism of action by
Mengnan Li et al.
Nature communications, 11(1), 1343-1343 (2020-03-14)
Enlarged vestibular aqueduct (EVA) is one of the most commonly identified inner ear malformations in hearing loss patients including Pendred syndrome. While biallelic mutations of the SLC26A4 gene, encoding pendrin, causes non-syndromic hearing loss with EVA or Pendred syndrome, a
Artigos
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.