M5904
Óleo mineral
for molecular biology, BioReagent, light oil
Sinônimo(s):
light mineral oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
forma
light oil
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for overlaying aqueous reactions and centrifuge gradients
atividade externa
DNase, RNase, Protease, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
chave InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Descrição geral
Aplicação
- to suspend the gels for capillary contraction assay
- in polymerase chain reaction (PCR) reactions mixture to form a vapor barrier in order to prevent the evaporation of the reaction at elevated temperatures
- as a continuous phase to prevent droplet coalescence in emulsification system
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil