Z374903
PCR multiwell plates
96 well plate for PCR
Sinônimo(s):
96 mulitwell PCR plate, 96 well PCR microplate, 96 well PCR plate, 96 well microtiter plate
Selecione um tamanho
R$ 793,00
Disponível para enviar em16 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 793,00
Disponível para enviar em16 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
colorless polypropylene
colorless wells
esterilidade
non-sterile
Características
plate format: 96 well standard
embalagem
case of 25 ea
fabricante/nome comercial
Sorenson 2633
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 well
volume máximo do poço
300 μm
volume de trabalho
200 μL
adequação
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
aplicação(ões)
agriculture
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Virgin polypropylene
- Fully autoclavable
- Certified DNase- and RNase-free
- Wells have thin walls for rapid temperature equilibration and reduced cycle time
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.