Documentos Principais
SAE0091
Sigma-Aldrich
Lisostafina
free of DNA contaminants, ≥500 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for Microbiome research
Sinônimo(s):
Endopeptidase glicil-glicina
Selecione um tamanho
2 MG
R$ 1.459,00
R$ 1.459,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 MG
R$ 1.459,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
R$ 1.459,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Lisostafina, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
fonte biológica
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥500 units/mg protein
peso molecular
27 kDa
Características
DNA free
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Purified extracellular lysostaphin from S. staphylolyticus SAE0091 undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Lysostaphin is a zinc metalloenzyme isolated from a bacterial culture of Staphylococcus staphylolyticus. It has specific lytic action against other Staphylococcus species, including S. aureus.1,2 Lysostaphin has
hexosaminidase, amidase, and endopeptidase activities. It cleaves polyglycine crosslinks in the cellular wall which leads to cell lysis of Staphylococcus species, but not of other bacterial genera. [Pharmaceuticals 2010, 3(4), 1139-1161]
Lysostaphin is a single polypeptide chain of 246 amino acids, a molecular mass of 26,926 Da, isoelectric point of 9.5, (5) and an activity pH optimum of 7.5.(6)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A lisostafina é uma endopeptidase de zinco com um peso molecular de cerca de 25 kDa. Como a lisostafina cliva ligações cruzadas de poliglicina na camada de peptidoglicano da parede celular de espécies de Staphylococcus, ela provou ser útil para lise celular e também como possível medicamento antimicrobiano.
pH ideal para atividade: aprox. 7,5
Lysostaphin is a zinc endopeptidase with a molecular weight of approximately 25 kDa. Because lysostaphin cleaves the polyglycine cross-links in the peptidoglycan layer of the cell wall of Staphylococcus species it has been found useful for cell lysis and also as a potential anti-microbial therapeutic. pH Optimum for activity: ~7.5.
Definição da unidade
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37°C in a 6.0 ml reaction mixture.
forma física
Supplied as a lyophilized powder containing 50–70% protein with the balance primarily as NaCl.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Ronald M Galiwango et al.
Microbiome, 10(1), 7-7 (2022-01-20)
Coronal sulcus (CS) anaerobe abundance and IL-8 levels are linked to HIV acquisition, and are dramatically reduced after penile circumcision (PC). The distal urethra may be the site of some HIV acquisition before PC, and presumably most acquisition post PC. We
Kojiro Tsujihana et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(25), e2116027119-e2116027119 (2022-06-16)
The epidermis is the outermost layer of the skin and the body's primary barrier to external pathogens; however, the early epidermal immune response remains to be mechanistically understood. We show that the chemokine CXCL14, produced by epidermal keratinocytes, exhibits robust
Judy J J Ou et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 6, 187-187 (2017-01-14)
Background:Staphylococcus aureus (S. aureus) small colony variants (SCVs) can survive within the host intracellular milieu and are associated with chronic relapsing infections. However, it is unknown whether host invasion rates and immune responses differ between SCVs and their wild-type counterparts.
Anna Cäcilia Ingham et al.
Applied and environmental microbiology, 87(18), e0122521-e0122521 (2021-07-01)
Drivers of pig trucks constitute a potential route of human transmission of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus clonal complex 398 (LA-MRSA CC398). In this study, we determined MRSA prevalence in pig truck drivers (n = 47) and monitored the nasal microbiota of 9
Caroline Meyer Olesen et al.
Microorganisms, 9(7) (2021-08-08)
Investigation of changes in the skin microbiome following treatment of atopic dermatitis (AD) with dupilumab may provide valuable insights into the skin microbiome as a therapeutic target. The aim of this study is to assess changes in the AD skin
Artigos
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.