Documentos
L1754
Sigma-Aldrich
Lipase
Type VII, ≥700 unit/mg solid
Sinônimo(s):
Triacilglicerol lipase, Triacilglicerol-acil hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
fungus (candida rugosa)
tipo
Type VII
forma
lyophilized
atividade específica
≥700 unit/mg solid
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
técnica(s)
cell based assay: suitable
cor
beige
white
solubilidade
water: slightly soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Área de pesquisa: Estrutura celular
As lipases são encontradas nas secreções pancreáticas. Essa classe de enzimas contém α e β dobras de hidrolase. A Candida rugosa produz várias isoenzimas de lipase que têm 80% de homologia de sequência.
Aplicação
A lipase de Candida rugosa foi usada:
  • para sintetizar ésteres de ácido graxo de dextrana
  • para estudar o efeito da lipase na produção de ácido linoleico conjugado (CLA1 e CLA2) na presença de óleo de girassol e óleo de rícino
  • para preparar enzima com impressão de pH para transesterificação catalisada por lipase da dextrana T-40 com decanoato de vinila
As lipases são usadas industrialmente para a resolução de compostos quirais e a produção de biodiesel por transesterificação.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lipases são enzimas e biocatalisadores que catalisam a hidrólise de triacilgliceróis em glicerol e ácidos graxos livres. São úteis para reações de biotransformação. Ela possui ampla tolerância ao substrato e é altamente estereosseletiva e regiosseletiva. As lipases mediam o transporte de lipídios. Níveis elevados de lipase sérica são observados em casos de pancreatite. As lipases são os catalisadores preferidos para ácidos graxos de cadeia longa. As lipases podem ser usadas em uma ampla gama de solventes, tanto em meios aquosos como não aquosos e, portanto, têm utilidade em aplicações como a síntese orgânica.
Tri, di e monoglicerídeos são hidrolisados (em ordem decrescente de velocidade).
As lipases catalisam a hidrólise de triacilgliceróis em glicerol e ácidos graxos livres.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisa 1,0 microequivalente de ácido graxo de um triglicerídeo em 1 h em pH 7,2 a 37 °C. (Isso equivale a aprox. 10 microlitros de CO2 em 30 minutos.)
enzima
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ashok Kumar et al.
Biological procedures online, 18, 2-2 (2016-01-15)
Lipases are industrial biocatalysts, which are involved in several novel reactions, occurring in aqueous medium as well as non-aqueous medium. Furthermore, they are well-known for their remarkable ability to carry out a wide variety of chemo-, regio- and enantio-selective transformations.
Taresh P Khobragade et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 757062-757062 (2021-10-26)
Herein, we report the development of a multi-enzyme cascade using transaminase (TA), esterase, aldehyde reductase (AHR), and formate dehydrogenase (FDH), using benzylamine as an amino donor to synthesize the industrially important compound sitagliptin intermediate. A panel of 16 TAs was
Takeshi Furuhashi et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 116-116 (2020-07-23)
Cellular volatile organic compounds (VOCs) are unique compounds whose metabolic pathways remain enigmatic. To elucidate their metabolism, we investigated the VOCs of lung cancer A549 and 2 non-cancer lung cells (HLB; HBEpC). Neutral sugars and lactate in the medium were
Conjugated linoleic acid conversion by six Lactobacillus plantarum strains cultured in MRS broth supplemented with sunflower oil and soymilk.
Li, et al.
Journal of Food Science, 77, M330-M336 (2017)
Marco Filice et al.
Nature protocols, 7(10), 1783-1796 (2012-09-08)
This protocol describes the regioselective deprotection of single hydroxyls in peracetylated monosaccharides and disaccharides by enzymatic or chemoenzymatic strategies. The introduction of a one-pot enzymatic step by using immobilized biocatalysts obviates the requirement to carry out tedious workups and time-consuming