62305
Lipase from Rhizopus oryzae
powder (fine), ~10 U/mg
Sinônimo(s):
Lipase from Rhizopus arrhizus, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder (fine)
Nível de qualidade
atividade específica
~10 U/mg
peso molecular
Mr ~43000
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Rhizopus oryzae lipase (ROL) is a protein synthesized in a precursor form that includes a presequence of 26 amino acids, followed by a prosequence of 97 amino acids, which is attached to the N-terminal of a mature sequence consisting of 269 amino acids.
Aplicação
- to test its effect on 1,2-diolein synthesis and triolein ethanolysis
- for immobilization on graphene oxide support for biocatalysis studies
- to digest triglycerides (TAG) from Chlamydomonas reinhardtii and S. cerevisiae
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1