SRE0049
Lipase from porcine pancreas
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥20,000 units/mg protein
composição
Protein, 40-70% biuret
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1