73940
Lipase immobilized from Candida antarctica
beads, slightly brown, >2 U/mg
Sinônimo(s):
Immobilized Lipase, Lipase Enzyme
About This Item
Produtos recomendados
forma
beads
atividade específica
>2 U/mg
cor
slightly brown
densidade
2 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).