MABS1350
Anti-Lipoprotein Lipase Antibody, clone 5D2
clone 5D2, from mouse
Sinônimo(s):
Lipoprotein lipase, LPL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, baboon, chicken, mink, feline, bovine, sheep, human, porcine, guinea pig
não deve reagir com
mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPL(4023)
mouse ... Lpl(280843)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected lipoprotein lipase/LPL in human placenta tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1