Documentos Principais
437707
Sigma-Aldrich
Lipase, Chromobacterium viscosum
Sinônimo(s):
Lipase, Chromobacterium viscosum
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade específica
≥2500 units/mg dry wt.
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
pI 
(1) 3.7, (2) 7.3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyzes hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids.
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyzes the hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids. Has a pI of 3.7 and 7.3.
Note: 1 KU = 1000 units.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1.0 µmol fatty acids from olive oil per min at 37°C, pH 8.0.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 8.0, containing 1 mg/ml BSA.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1