Documentos Principais
62298
Sigma-Aldrich
Lipase from Mucor miehei
powder, slightly brown, ~1 U/mg
Sinônimo(s):
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 314,00
R$ 314,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 314,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 314,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
atividade específica
~1 U/mg
cor
slightly brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Aplicação
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mucor miehei lipase hydrolizes triglycerides and catalyzes the synthesis of esters from glycerol and long-chain fatty acids in vitro. Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol oleic acid per minute at pH 8.0 and 40 °C (triolein, Cat. No. 62314 as substrate)
Outras notas
Characterization[1][2]; In the synthesis of fatty hydroxamic acids[3]; Esterification[4]
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
B. Huge-Jensen et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 65, 905-905 (1988)
F. Servat et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 67, 646-646 (1990)
B. Huge-Jensen et al.
Lipids, 22, 559-559 (1987)
P.A.S.S. Marques et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 55, 25-25 (1992)
P L Okorokov et al.
Fiziologiia cheloveka, 38(6), 105-112 (2013-02-12)
Food behavior disorderes (high fat diet) and systematic strong drinks use could be the most important causes of excess intake of intestinal endotoxin (ET) in circulation (endotoxin aggression development) and induction of inflammation. In this work we investigated antiendotoxin immunity