Documentos Principais
62301
Sigma-Aldrich
Lipase from Aspergillus niger
powder (fine), ~200 U/g
Sinônimo(s):
Lipase AP6
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 181,00
1 G
R$ 717,00
5 G
R$ 1.925,00
R$ 181,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 181,00
1 G
R$ 717,00
5 G
R$ 1.925,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 181,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
Aspergillus niger
Nível de qualidade
Formulário
powder (fine)
atividade específica
~200 U/g
peso molecular
Mr ~45000
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Aplicação
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.[2]
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol acetic acid per minute at pH 7.4 and 40 °C (triacetin, Cat. No. 90240 as substrate) 50 U as described above are equivalent to ~1 U using triolein, Cat. No. 62314 as substrate, at pH 8.0 and 40 °C
Outras notas
Selective acylation and deacylation of furanose and pyranose derivatives[3]; Enantioselective hydrolysis of 2-methyl 3-acetoxy esters[4]; Resolution of the diols of bicycloheptane and bicyclooctane by enzymic hydrolysis[5]; Glyceride synthesis[6]
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W.J. Hennen et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4939-4939 (1988)
M.K. Tahoun et al.
Microbios. Lett., 28, 133-133 (1985)
H. Akita et al.
Tetrahedron Letters, 27, 5241-5241 (1986)
K. Naemura et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2337-2337 (1992)
Alexandra Kotogán et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(12) (2022-06-25)
Hydrolysis of olive, rapeseed, linseed, almond, peanut, grape seed and menhaden oils was performed with commercial lipases of Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Rhizopus niveus, Rhizomucor miehei and Candida rugosa. In chromogenic plate tests, olive, rapeseed, peanut and linseed oils degraded