62316
Lipase from Candida rugosa
powder, yellow-brown, ≥2 U/mg
Sinônimo(s):
CCL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Candida rugosa)
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥2 U/mg
peso molecular
Mr ~67000
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
≤100%
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
cor
yellow-brown
faixa de pH
6.5—7.5 (0.01 g/L)
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
sample preservation
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Informações sobre genes
fungus ... LAP1(2544)
Descrição geral
The lipase enzyme is a naturally occurring enzyme present in both the stomach and pancreatic juice. It is expressed and active in various tissues. For instance, hepatic lipases are found in the liver, hormone-sensitive lipases in adipocytes, lipoprotein lipase on the vascular endothelial surface, and pancreatic lipase in the small intestine. These lipases are classified within the alpha/beta-hydrolase fold superfamily of enzymes.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?