534781
Amano Lipase A from Aspergillus niger
≥120,000 U/g
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
atividade específica
≥120,000 U/g, pH 6.5, 45 °C (Optimum pH and temperature)
≥120,000 U/g
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Chemoselective O-deacetylation reactions
- Hydrophilic ionic liquid-supported epoxidation reactions
- Regioselective hydrolysis reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1