276855
Dimetilsulfóxido
anhydrous, ≥99.9%
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
H2O: miscible (completely)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Atenção
Outras notas
Tabela de miscibilidade/imiscibilidade do dimetilsulfóxido
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.