D2653
Dimetilsulfóxido
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
grau
Hybri-Max™
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
esterilidade
0.2 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.7%
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
≤0.1% water
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
H2O: miscible (completely)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup