Documentos
D2438
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Agency
USP XXIV
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
Impurezas
≤0.1% water
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
H2O: miscible (completely)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O dimetilsulfóxido (DMSO) é um solvente aprótico. Moléculas terapêuticas e tóxicas que não são hidrossolúveis são frequentemente solúveis em DMSO. Nitrogênio líquido usado juntamente com um agente crioprotetor, como DMSO, é um método amplamente usado para preservar células. O DMSO é usado para preparar solução-estoque de várias moléculas e também é usado como controle para essas moléculas. Ele também foi usado em ensaio de migração celular para dissolver células após a migração. DMSO testado quanto à presença de BPC também atende aos requisitos de aplicações de biotecnologia e engenharia de tecidos.
Aplicação
O dimetilsulfóxido foi usado como controle de veículo para cultivar e induzir a ativação de células estreladas hepáticas (HSCs) in vivo. Ele também foi usado para preparar uma solução de estoque para estudar a citotoxicidade do ácido ferúlico (FA) nas células do núcleo pulposo (NP).
Características e benefícios
Produto estéril filtrado pronto para uso embalado convenientemente em frascos âmbar com tampa de rosca e septo. Atende aos requisitos de teste da USP e da EP.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A Oguro-Ando et al.
Molecular psychiatry, 20(9), 1069-1078 (2014-10-15)
Rare maternally inherited duplications at 15q11-13 are observed in ~1% of individuals with an autism spectrum disorder (ASD), making it among the most common causes of ASD. 15q11-13 comprises a complex region, and as this copy number variation encompasses many
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
Caroline Godfrey et al.
Human molecular genetics, 24(15), 4225-4237 (2015-05-03)
Splice modulation therapy has shown great clinical promise in Duchenne muscular dystrophy, resulting in the production of dystrophin protein. Despite this, the relationship between restoring dystrophin to established dystrophic muscle and its ability to induce clinically relevant changes in muscle
C F Brayton
The Cornell veterinarian, 76(1), 61-90 (1986-01-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a very simple compound that has stimulated much controversy in the scientific and popular literature. Fig. 1 It is an aprotic solvent. Therapeutic and toxic agents that are not soluble in water are often soluble in
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
Artigos
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.