34869
Dimetilsulfóxido
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7%
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
transmitância
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Outras notas
Miscibilidade do dimetilsulfóxido/Tabela de imiscibilidade
- O artigo número 34869-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34869-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
- O artigo número 34869-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34869-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup