D4540
Dimetilsulfóxido
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cryopreservation: suitable
Impurezas
<0.1% water (Karl Fischer)
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
H2O: miscible (completely)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- no preparo de bisfenol A (BPA)
- em ensaio de proliferação celular (ensaio MTT)
- em ensaio de quimiossensibilidade
- como controle de veículo em todos os experimentos como ensaio de apoptose
- em ensaio EROD (etoxiresorufina-O-desetilase)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.