C6164
Cell Freezing Medium-DMSO 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
cryopreservation medium
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Protocolos
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.