Documentos
D5879
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
immunoblotting: suitable
Impurezas
≤0.1% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O dimetilsulfóxido é uma molécula anfipática, solúvel em solventes aquosos e orgânicos. É comumente usado como solvente aprótico e também como reagente na síntese orgânica.
Aplicação
O DMSO foi usado como meio para preparar um reagente de quimioluminescência que pode substituir os kits de quimioluminescência aprimorados disponíveis comercialmente para uso na técnica de immunoblotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O dimetilsulfóxido (DMSO) é uma substância altamente polar que pode ser usada como solvente industrial para produtos químicos orgânicos e inorgânicos. Ele também foi usado como agente protetor no armazenamento a frio de células vivas. É útil também na oxidação de tióis e dissulfetos em ácidos sulfônicos.
Embalagem
Observação: D5879-1L em frasco de vidro /D5879-1L-D em frasco de polietileno.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Outras notas
Para informações sobre a miscibilidade do dimetilsulfóxido, acesse o link a seguir:
Miscibilidade do dimetilsulfóxido/Tabela de imiscibilidade
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Lowe, O.G
The Journal of Organic Chemistry, 41 (1976)
Levent Keskintepe et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 26(11-12), 629-635 (2009-12-08)
Cryopreservation of blastocysts, especially those subjected to the trauma due to blastomere biopsy for the purposes of pre-implantation genetic screening (PGS), requires significant optimization. Laboratory and clinical outcomes were compared to determine the effect of two different cryopreservation techniques on
Activated dimethyl sulfoxide: useful reagents for synthesis.
Mancuso AJ and Swern D.
Synthesis, 1981(03), 165-185 (1981)
M Bouquet et al.
Molecular reproduction and development, 40(1), 110-115 (1995-01-01)
In a previous study, we have shown that the cryopreservation of mouse oocytes caused increases in the rates of degeneration and of digynic polyploid embryos, while the fertility of frozen-thawed oocytes was decreased. In this study, we have attempted to
Sun-A Ock et al.
Cell transplantation, 20(8), 1231-1239 (2011-02-08)
Dimethyl sulfoxide (DMSO), a commonly used cryoprotectant in cryopreservation procedures, is detrimental to viability of cells. In this view point, a comparative study was carried out to evaluate the effect of DMSO on porcine mesenchymal stem cells (pMSCs). We compared