I9278
Insulina
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
forma
solution
concentração
9.5-11.5 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤50 EU/mL endotoxin
pH
7.9-8.5
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
chave InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Descrição geral
Aplicação
A solução de insulina humana foi usada para teste de tolerância de insulina em camundongos e ratos. Ela também foi usada para diferenciação adipogênica de culturas de crescimento derivadas de células-tronco embrionárias humanas (hESCs) e células estromais mesenquimais humanas (hMSCs).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Conteúdo relacionado
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.