Documentos Principais
T0665
Sigma-Aldrich
holo-Transferrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinônimo(s):
Siderofilina, saturada de ferro
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
descrição
Iron-saturated
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods)
endotoxin, tested
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... TF(7018)
Aplicação
A holo-transferrina humana foi suplementada no meio do Roswell Park Memorial Institute (RPMI) para ensaio de proliferação de proeritroblastos[1] e também em meios de cultura para espectroscopia de emissão com plasma indutivamente acoplado.[2]
A transferrina é a principal molécula presente no soro para ligação a ferro e sua entrega a células. Sistemas de cultura celular sem soro requerem uma forma de entregar o ferro. A transferrina é a forma preferencial de entrega de ferro porque as células processam o ferro ligado à transferrina de uma forma fisiologicamente adequada por meio de receptores de transferrina na superfície celular. A holo-transferrina humana é uma transferrina de alta afinidade que pode ser usada em uma grande variedade de tipos celulares. A holo-transferrina humana é carregada com ferro antes do uso e pode ser adicionada diretamente a um meio de cultura celular pobre em ferro ou isento de ferro.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fornece ferro para células de forma fisiologicamente estável e segura.
Nota de preparo
Tratada termicamente a 60 °C (mínimo) por no mínimo 10 horas.
Nota de análise
Pureza por eletroforese em gel de agarose.
Teor de ferro por ICP informado especificamente para o lote.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jill M Brown et al.
Nature communications, 9(1), 3849-3849 (2018-09-23)
Self-interacting chromatin domains encompass genes and their cis-regulatory elements; however, the three-dimensional form a domain takes, whether this relies on enhancer-promoter interactions, and the processes necessary to mediate the formation and maintenance of such domains, remain unclear. To examine these
Co-operative signalling mechanisms required for erythroid precursor expansion in response to erythropoietin and stem cell factor
Arcasoy O and Jiang X
British Journal of Haematology, 130(1), 121-129 (2005)
Engineered mitochondrial ferritin as a magnetic resonance imaging reporter in mouse olfactory epithelium
Iordanova B, et al.
Testing, 8(8), e72720-e72720 (2013)
Senthil Raja Jayapal et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(22), 3070-3081 (2016-09-23)
Cyclin A2 is an essential gene for development and in haematopoietic stem cells and therefore its functions in definitive erythropoiesis have not been investigated. We have ablated cyclin A2 in committed erythroid progenitors in vivo using erythropoietin receptor promoter-driven Cre
Marcella Brescia et al.
Cells, 9(4) (2020-04-08)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal X-linked muscle wasting disorder arising from mutations in the ~2.4 Mb dystrophin-encoding DMD gene. RNA-guided CRISPR-Cas9 nucleases (RGNs) are opening new DMD therapeutic routes whose bottlenecks include delivering sizable RGN complexes for assessing
Protocolos
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Conteúdo relacionado
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the recommended storage method for stock solutions of item T0665, holo-Transferrin human?
    1 answer
    1. Stock solutions remain stable for a period of up to two weeks when stored at 4°C.
      Helpful?
  2. What's the process of saturation? Do the cells express directly holo-Tf with iron? Or apo-Tf reacts with iron salts?
    1 answer
    1. The delivery of iron to cells by transferrins is a receptor-mediated and controlled process. Cells regulate the amount of iron they receive from the extracellular environment by varying transferrin receptor expression. Two iron-loaded transferrin molecules bind to one transferrin receptor. Once bound, they are transferred into acidic endosomes within the cell’s interior. At reduced pH, the iron is released and incorporated into intracellular proteins and the storage molecule ferritin. The apo-transferrin (iron-free) is recycled back to the exterior of the cell and released. Each transferrin receptor cycle can deliver up to four atoms of iron.
      Helpful?
  3. Holo-Tf is described as "iron saturated", but there is a statement "Under normal circumstances, approximately one-third of transferrin iron-binding pockets are filled." I'm confused if the product I got (T0665) is 100% saturated with iron or not.
    1 answer
    1. This product is a Holo-Transferrin form which is generally considered to be iron-saturated. The specification for iron content of this product is 0.10 - 0.35%. Conversely, Apo-Transferrin is considered to be iron deficient. Apo-transferrin product T5391 has an iron content specification of <0.005%. Each Transferrin has the capacity to bind 2 iron (Fe3+) molecules. In a circulating system, the iron content is transitory and rarely (if ever) 100% saturated. This product is tested for total iron content. The number of binding sites that are filled is not measured. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/272/520/t0665pis.pdf
      Helpful?
  4. What is the recommended holo-transferrin solvent and how should the dissolved protein be stored?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. Rates are expected to be comparable when dissolving in an aqueous buffer or medium. Solutions are stable for 5-10 days at 2-8°C. This product has not been evaluated for long-term solution stability. However, medium supplements containing transferrin are stable when stored in aliquots at -20°C for up to one year. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/212/699/t0665dat.pdf
      Helpful?
  5. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 answer
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.