I1146
R3 IGF-1 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Human IGF-1, IGF-1 Protein, Recombinant IGF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
lyophilized powder
potência
≤10 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
7,676 Da
embalagem
pkg of 0.1 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479)
Categorias relacionadas
Aplicação
Recombinantly produced in E. coli using a patented expression system, the peptide is harvested from cells in inclusion bodies, which are dissolved and desalted. The active molecule is properly folded under oxidizing conditions and then purified by several liquid chromatography steps.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Insulin-like Growth Factors (IGF)