I5879
3-Isobutil-1-metilxantina
≥99% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-Metil-3-isobutilxantina, 3,7-Di-hidro-1-metil-3-(2-metilpropil)-1H-purina-2,6-diona, 3-Isobutil-1-metil-2,6(1H,3H)-purinadiona, IBMX
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
200-201 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 1 M (with gentle warming)
ethanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Descrição geral
Aplicação
- na diferenciação de células-tronco mesenquimais (CTM)
- como suplemento de meio de cultura para induzir diferenciação adipogênica
- como suplemento na solução de tampão Krebs-Ringer com HEPES (KRBH) para induzir secreção de insulina estimulada por glicose (SIEG)
- na caracterização de células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo
- no ensaio de adenosina monofosfato cíclico (cAMP)
- na inibição de fosfodiesterase (PDE)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.