Documentos
T8158
Sigma-Aldrich
Transferrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Siderofilina, parcialmente saturada
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
forma
powder
concentração
~25 mM
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TF(7018)
Descrição geral
A transferrina é uma glicoproteína com cadeia de carboidratos ramificada, com dois sítios para a ligação do íon férrico em sua cadeia polipeptídica.
Aplicação
A transferrina humana foi usada:
  • para incubar células do túbulo proximal humano (HKC) - 8 células juntamente com IgG para avaliar a especificidade da albumina
  • como um suplemento em meio contendo/sem soro para cultura de células de tireoide humanas
  • como uma glicoproteína-alvo para desenvolver um método de hidrazinólise em gel
Ações bioquímicas/fisiológicas
A transferrina medeia o transporte de ferro do plasma para as células. A transferrina ligada ao ferro tem três formas: transferrina monoférrica A/B e transferrina diférrica. A transferrina se liga a receptores específicos na superfície celular e é internalizada por endocitose. Uma vez dentro da célula, o ferro é liberado e a transferrina sem ferro, também referida como apotransferrina, sofre exocitose para fora da célula, sem ser degradada. A transferrina é conhecida por fornecer ferro para células de forma fisiologicamente segura e eficaz.
Outras notas
Parcialmente saturada de ferro
Nota de preparo
Tratada termicamente a 60 °C por 10 horas.
Nota de análise
Pureza por eletroforese em gel de agarose.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity
Brissot P, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1820(3), 403-410 (2012)
Detection of N-glycans on small amounts of glycoproteins in tissue samples and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
Yoshimura T, et al.
Analytical Biochemistry, 423(2), 253-260 (2012)
Martijn F Hoes et al.
European journal of heart failure, 20(5), 910-919 (2018-02-28)
Iron deficiency is common in patients with heart failure and associated with a poor cardiac function and higher mortality. How iron deficiency impairs cardiac function on a cellular level in the human setting is unknown. This study aims to determine
Cells: Molecules and Mechanisms, 174-174 (2009)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in monolayer cultures of thyroid epithelial cells: TSH and inhibition of nitrogen oxide synthase affect the enzyme activity and the oxygen sensitivity of the histochemical assay
Kayser L and Thomsen J
Acta Histochemica, 107(1), 31-41 (2005)
Artigos
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.