Documentos Principais
I3769
Sigma-Aldrich
Fator de crescimento semelhante à insulina-I
≥95% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IGF, IGF-I, somatomedina c
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 1.294,00
100 μG
R$ 2.314,00
R$ 1.294,00
Disponível para enviar em09 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 1.294,00
100 μG
R$ 2.314,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 1.294,00
Disponível para enviar em09 de abril de 2025Detalhes
Nome do produto
Fator de crescimento semelhante à insulina-I, IGF-I, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~7.6 kDa
embalagem
pkg of 50 and 100 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.00 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
O fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) é localizado no cromossomo humano 12q23.2.[1]
Aplicação
O fator de crescimento semelhante à insulina-I humano foi usado:
  • no meio essencial mínimo de Dulbecco modificado para cultura in vitro de células testiculares[2][3]
  • em meios de cultura para estudar seus efeitos sobre a esteroidogênese durante o desenvolvimento testicular[4]
  • em meios de cultura para ensaios in vitro do crescimento e diferenciação de células pró-eritroides esplênicas[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O IGF-I, também conhecido como somatomedina C, faz a mediação da atividade promotora do crescimento do GH (hormônio de crescimento). O IGF-I induz a migração de células endoteliais e está envolvido na regulação da angiogênese. O IGF-I exerce seu efeito por meio do receptor de IGF-I.
O IGF-I, também conhecido como somatomedina C, é secretado na circulação pelo fígado, em um processo regulado pelo hormônio de crescimento (GH) pituitário e, portanto, media a atividade promotora do crescimento do GH. No embrião em desenvolvimento, o IGF-I é expresso principalmente por células derivadas do mesênquima. Após o nascimento, a expressão de IGF-I na maioria dos tecidos extra-hepáticos diminui, e a expressão hepática de IGF-I passa a ser regulada pelo GH. A expressão de IGF-I fora do fígado é regulada de outras formas, dependendo do tecido específico. Por exemplo, as gonadotrofinas e os esteroides sexuais regulam a expressão de IGF-I dentro do sistema reprodutivo, ao passo que o hormônio paratireoidiano e os esteroides sexuais regulam a expressão de IGF-I nos ossos. O IGF-I é produzido em diversos tumores humanos. O IGF-I é mitogênico em diversas células, incluindo fibroblastos, osteoblastos, células de músculo liso, células de cérebro fetal, células neurogliais e células precursoras eritroides. O IGF-I exerce seu efeito exclusivamente por meio do receptor de IGF-I (IGF-IR). O IGF-I induz a migração de células endoteliais e está envolvido na regulação da angiogênese.
O fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) desempenha uma função importante no metabolismo energético celular e no crescimento e desenvolvimento, especialmente no crescimento pré-natal.[6]
forma física
Liofilizado a partir de 0,2 μm de solução filtrada em ácido acético 50 mM.
Reconstituição
Reconstituir em água
Nota de análise
A atividade biológica é calculada pela proliferação dependente da dose de células BALBC/3T3 murinas. ED50 corresponde a uma atividade específica de pelo menos 1 x 105 unidades/mg.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A comparison of the effects of equine luteinizing hormone (eLH), equine growth hormone (eGH) and human recombinant insulin-like growth factor (hrIGF-I) on steroid production in cultured equine Leydig cells during sexual maturation
Hess MF and Roser JF
Animal Reproduction Science, 89(1-4), 7-19 (2005)
An optimized system for studies of EPO-dependent murine pro-erythroblast development
Zhang D, et al.
Experimental Hematology, 29(11), 1278-1288 (2001)
M J E Walenkamp et al.
Endocrine development, 24, 128-137 (2013-02-09)
Molecular defects of the insulin-like growth factor 1 gene (IGF1) are rare in the human. Only three homozygous and two families with heterozygous mutations of the IGF1 gene have been described, resulting in a variable degree of intrauterine and postnatal
Juan E Puche et al.
Journal of translational medicine, 10, 224-224 (2012-11-15)
Insulin-like growth factor I (IGF-I) is a polypeptide hormone produced mainly by the liver in response to the endocrine GH stimulus, but it is also secreted by multiple tissues for autocrine/paracrine purposes. IGF-I is partly responsible for systemic GH activities
Shu-Lin Liu et al.
Molecular cell, 71(6), 1092-1104 (2018-09-04)
Activation of class I phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) leads to formation of phosphatidylinositol-3,4,5-trisphophate (PIP3) and phosphatidylinositol-3,4-bisphophate (PI34P2), which spatiotemporally coordinate and regulate a myriad of cellular processes. By simultaneous quantitative imaging of PIP3 and PI34P2 in live cells, we here show
Artigos
Insulin-like Growth Factors (IGF)
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.