Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
T1147
Sigma-Aldrich
apo-Transferrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Siderofilina, Transferrina humana
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
fonte biológica
human plasma
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
forma
powder
peso molecular
76-81 kDa
concentração
~25 mM
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
HIV and HBsAg, source material tested negative
≤0.005% iron
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TF(7018)
Aplicação
A apo-transferrina humana pode ser suplementada com ferro ou usada para ligação a ferro livre presente nos meios. Ela também é usada para transportar ferro para células de mamíferos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A transferrina é a principal molécula presente no soro para ligação a ferro e sua entrega a células. Sistemas de cultura celular sem soro requerem uma forma de entregar o ferro. A transferrina é a forma preferencial de entrega de ferro, porque as células processam o ferro ligado à transferrina de uma forma fisiologicamente adequada por meio de receptores de transferrina na superfície celular. A apo-transferrina humana é uma transferrina de alta afinidade que pode ser usada em diversos tipos celulares. A apo-transferrina pode ser carregada com ferro antes do uso ou adicionada diretamente a um meio que contenha ferro.
Outras notas
Proteína transportadora de ferro não heme.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 8(8), e72698-e72698 (2013-08-24)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disease caused by abnormal polyglutamine expansion in the huntingtin protein (Htt). Although both Htt and the HD pathogenic mutation (mHtt) are implicated in early developmental events, their individual involvement has not been adequately explored.
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 9(5), e96858-e96858 (2014-05-08)
H1 linker histone proteins are essential for the structural and functional integrity of chromatin and for the fidelity of additional epigenetic modifications. Deletion of H1c, H1d and H1e in mice leads to embryonic lethality by mid-gestation with a broad spectrum
Kathleen N O'Guin et al.
ASN neuro, 6(1), e00135-e00135 (2014-01-31)
The molecular requirements for human myelination are incompletely defined, and further study is needed to fully understand the cellular mechanisms involved during development and in demyelinating diseases. We have established a human co-culture model to study myelination. Our earlier observations
Kamil Strzelak et al.
Analytica chimica acta, 995, 43-51 (2017-11-12)
The Multicommutated Flow Analysis (MCFA) system for the estimation of clinical iron parameters: Serum Iron (SI), Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) and Total Iron Binding Capacity (TIBC) has been proposed. The developed MCFA system based on simple photometric detection of
William J Buchser et al.
PloS one, 7(6), e38101-e38101 (2012-06-16)
Trauma to the spinal cord and brain can result in irreparable loss of function. This failure of recovery is in part due to inhibition of axon regeneration by myelin and chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs). Peripheral nervous system (PNS) neurons exhibit
Artigos
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.