I1882
Insulina
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
potência
≥20 units/mg (USP units)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
chave InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Informações sobre genes
bovine ... INS(280829)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?