Documentos Principais
9011-M
Sigma-Aldrich
Human Insulin
Sinônimo(s):
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
fonte biológica:
human
Formulário:
solid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Etiqueta
125Iodine labeled
Formulário
solid
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicação
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5