D6883
diacetato de 2′,7′-diclorofluoresceína
≥97% (HPLC), powder, cell-permeable non-fluorescent probe
Sinônimo(s):
DCFH-DA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
diacetato de 2′,7′-diclorofluoresceína, ≥97%
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C(c2cc1Cl)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
chave InChI
PXEZTIWVRVSYOK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- quantificação sensível e rápida de espécies reativas ao oxigênio em resposta ao metabolismo oxidativo
- ensaio em microplaca para detectar produtos oxidativos em células fagocíticas
- ensaio quantitativo de diferenciação mieloide em vários poços
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research