Documentos Principais
TX1200
Supelco
Triethylamine
Sinônimo(s):
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)Ethane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)3N
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
204-469-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
72 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
200
300
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.1% Water (H2O)
cor
clearAPHA: ≤15
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
90 °C/1013 hPa
pf
-115 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
solubilidade
133 g/L
densidade
0.73 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Triethylamine can be used as:
  • An initiator for cracking heptane to yield ethylene and propylene.
  • A catalyst to synthesize polysubstituted dihydrothiophenes via Domino ring-opening/recyclization reactions.
  • A base in the Swern oxidation of primary and secondary alcohols to the corresponding carbonyl compounds.
  • A solvent in the direct one-pot reductive imination of nitroarenes with aldehydes to synthesize imines.
Nota de análise
AppearanceClear, free of particulate matterAssay99.5% minColor (APHA)15 maxIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)0.1% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Trietilamina puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90340
Trietilamina
Clorofórmio OmniSolv®
Supelco
CX1054
Clorofórmio
Trietilamina for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90337
Trietilamina
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina
Questions
  1. What grade is TX1200 Triethylamine?
    1 answer
    1. This product is considered a research grade.