Documentos Principais
1.58793
Supelco
Sodium hydroxide solution
50%, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Hidróxido de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solução de hidróxido de sódio a 50%, for analysis EMSURE®
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
pressão de vapor
2 hPa ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
concentração
49.0-51.0% NaOH
Impurezas
≤0.0003% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.005% Silicate (SiO2)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.01% K (Potassium)
cor
APHA: ≤10
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
p.e.
135 °C/1013 hPa
pf
12 °C
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Fabricação sustentável de tijolos e argamassa: A solução de hidróxido de sódio é utilizada na geopolimerização de detritos de construção, oferecendo uma solução ecológica para a criação de materiais de construção sustentáveis. Esta aplicação inovadora não só recicla resíduos, mas também reduz significativamente a dimensão do carbono de novas construções (Rahimpour et al., 2024).
  • Fluidos de perfuração à base de água: Na indústria de petróleo e gás, a solução de hidróxido de sódio é usada para modificar a cola óssea bovina, aumentando suas propriedades como um aditivo em fluidos de perfuração à base de água. Esta pesquisa aponta para melhorias nos aspectos ambientais e na eficiência operacional dos procedimentos de perfuração (Du et al., 2024).
  • Calibração dos calorímetros de titulação: A reação do hidrogenoftalato de potássio com excesso de hidróxido de sódio (solução) serve como um método de calibração padrão para calorímetros de titulação. Esta aplicação é essencial em diversas pesquisas científicas e aplicações industriais para garantir precisão e exatidão na análise térmica (Kenealey et al., 2024).
  • Ativação alcalina de aglutinantes: A solução de hidróxido de sódio é crítica no processo de ativação alcalina dos aglutinantes usados na construção, comparando diferentes materiais para otimizar o desempenho e a sustentabilidade. Este estudo tem impacto no desenvolvimento de materiais de construção de última geração (Alves et al., 2024).
Nota de análise
Ensaio (acidimétrico, como NaOH): 49,0% - 51,0%
Carbonato (como Na₂CO₃): ≤ 0,2
Cor (Hazen): ≤ 10 Hazen
Cloreto (Cl): ≤ 0,01 %
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicato (SiO₂): ≤ 0,005 %
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005 %
Total de nitrogênio (N): ≤ 0,0003 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Alumínio): ≤ 0,0005 %
Fe (Ferro): ≤ 0,0005 %
K (Potássio): ≤ 0,02 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.