Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
forma
liquid (viscous)
concentração
48-52% (by HCl, titration)
50% in H2O
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
14
densidade
1.515 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Como reagente desdopante na síntese de material híbrido de grafeno/polianilina.
- Como solvente no estudo de perda de peso de alumínio por corrosão.4
- Teste de reagente alcalino de compostos fenólicos e taninos.
- Síntese de nanopartículas únicas de estanato de zinco cristalino (Zn2SnO4 e ZnSnO3).
- Estimativa do teor de proteína e de α-celulose em subprodutos de grãos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.