72068
Hidróxido de sódio
BioUltra, for molecular biology, 10 M in H2O
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
BioUltra
Formulário
liquid
concentração
10 M in H2O
9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
14
p.e.
105-140 °C
pf
-12 - -10 °C (10 - 50 °F)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.320-1.340 g/cm3
traços de cátion
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.08
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
adequação
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
agriculture
life science and biopharma
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- para preparar o reagente A (NaOH 0,1 M) para a inativação do pH do L-lactato endógeno pela L-lactato desidrogenase (L-LDH)
- como um componente da solução de fusão alcalina fresca para a desnaturação da fita antisense
- para preparar hidrogéis de colágeno tipo I para a fabricação de dispositivos microfluídicos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.