270997
Diclorometano
anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
contém
40-150 ppm amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.001% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Afirma-se que as substâncias são miscíveis se se dissolverem para formar uma solução uniforme. Marque ou baixe nossa tabela de miscibilidade para solventes comuns de laboratório.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.