192406
2-Chloropropionitrile
95%
Sinônimo(s):
α-Chloropropionitrile, (±)-2-Chloropropionitrile, 2-Chloropropanenitrile
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
120-122 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)C#N
InChI
1S/C3H4ClN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
chave InChI
JNAYPRPPXRWGQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- nitrile functionalized methimazole-based ionic liquids
- (+)- and (-)-anatoxin
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?