D9434
Dextrose
97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
D-(+)-Glicose, Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
anhydrous
Agency
USP/NF
meets BP testing specifications
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensaio
97.5-102.0% anhydrous basis
forma
solid
atividade óptica
[α]/D 52.5 to 53.3 °
qualidade
meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Impurezas
≤4 ppm heavy metals
cor
white
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
water: ~470 g/L
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1