Documentos
5.89581
Sigma-Aldrich
Diclorometano
99.8%, anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
temperatura de autoignição
1223 °F
contém
40-150 ppm amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash