D65100
Diclorometano
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
cloreto de metileno, Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
100
200
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
contém
40-150 ppm amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
Impurezas
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
clear
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Síntese orgânica
b) metátese de enina, catalisador amplamente utilizado, é o complexo de rutênio Grubbs de segunda geração
c) epoxidação de Jacobsen-Katsuki
d) desproteção de Boc das camadas imobilizadas de Boc-NH2-poli(etilenoglicol)-plasma
e) pode reagir com fosfinas ou aminas na formação dos produtos alquilados correspondentes
- Formulação de adesivos e tintas
- Análise de extração-concentração
- Cromatógrafo rápido (em coluna flash)
- Setor eletrônico em placas de circuito impresso
- Produção de triacetato de celulose
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Tanguay JF, et al.
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.