Documentos
227056
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida
anhydrous, 99.8%
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A N,N-dimetilformamida é um solvente polar comumente usado em síntese orgânica. Ela também atua como precursor multiuso para reações de formilação, aminação, aminocarbonilação, amidação e cianação.
N,N-Dimetilformamida (DMF) é o solvente usado normalmente em reações químicas. O DMF é um solvente útil, empregado no isolamento de clorofila a partir de tecidos vegetais. É um reagente amplamente utilizado na síntese orgânica. Tem muitos papéis em diversas reações, como solvente, agente desidratante, agente redutor e catalisador. É um bloco estrutural multiuso para a síntese de compostos que contêm O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO como grupos funcionais.
Aplicação
A N,N-dimetilformamida (anidra) foi usada como solvente para a síntese do conjugado citotóxico AN-152 (um quimioterápico) do hormônio liberador do hormônio luteinizante (LHRH) e do fluoróforo C625 [4-(N,N-difenilamino)-4′-(6-O-hemiglutarato)hexilsulfinil estilbeno]. Ela pode ser empregada como meio solvente para as várias reações de redução orgânicas.
A DMF foi usada como solvente nos seguintes processos:
  • Síntese em diversas etapas de L-azido-homoalanina (L-Aha) durante a substituição do mesilato por azida sódica.
  • A síntese de fosfina-FLAG®, um reagente para detecção para a marcação metabólica de glicanos.
  • Síntese de 6-azidofucose per-O-acetilada, um açúcar azido per-O-acetilado.
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Embalagem
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
X Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(20), 11081-11084 (1999-09-29)
Chemotherapy is commonly used in the treatment of cancers. However, the mechanism of action of many of these agents is not well understood. We present the synthesis of a two-photon fluorophore (C625) and its biological application when chemically linked to
Reference electrode for anhydrous dimethylformamide.
Marple LW.
Analytical Chemistry, 39(7), 844-846 (1967)
A concise and scalable route to L-azidohomoalanine.
Roth S, et al.
Nature Protocols, 5(2), 1967-1973 (2010)
Metabolic labeling of glycans with azido sugars and subsequent glycan-profiling and visualization via Staudinger ligation.
Laughlin ST and Bertozzi CR.
Nature Protocols, 2(11), 2930-2944 (2007)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Artigos
Afirma-se que as substâncias são miscíveis se se dissolverem para formar uma solução uniforme. Marque ou baixe nossa tabela de miscibilidade para solventes comuns de laboratório.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.