401757
Tetra-hidrofurano
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
Lim. expl.
1.8-11.8 %
Impurezas
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the following processes:
- Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
- Aqueous THF solution to modify the polystyrene surface by swelling process.
- As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
Embalagem
Outras notas
Read more about THF alternatives:
2-Methyltetrahydroun (2-MeTHF): A biomass-Derived solvent with Broad Applications in Organic Chemistry
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent"
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Afirma-se que as substâncias são miscíveis se se dissolverem para formar uma solução uniforme. Marque ou baixe nossa tabela de miscibilidade para solventes comuns de laboratório.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.