616371
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free
recombinant, expressed in Nicotiana, heat and acid-stable competitive, reversible inhibitor of serine proteases
Sinônimo(s):
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free, Pancreatic Trypsin Inhibitor, Trypsin-Kallikrein Inhibitor, Kallikrein-Trypsin Inactivator, Antikrein, Basic Pancreatic Trypsin Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in Nicotiana
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 757
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
atividade específica
≥5.0 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
chymotrypsin
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas