Documentos
A6279
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Aprotinina, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
forma
saline solution
atividade específica
3-7 TIU/mg protein
peso molecular
~6,500
solubilidade
H2O: soluble >10 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... PTI(404172)
Descrição geral
A aprotinina é uma proteína com 58 aminoácidos de comprimento e peso molecular calculado de 6512 Da, a qual age como inibidora de proteases de serina. Também conhecida como inibidora da tripsina pancreática bovina (BPTI), a aprotinina inibe as proteases de serina, como quimotripsina, calicreína, plasmina e tripsina.
Aplicação
A aprotinina é amplamente utilizada como inibidor de tripsina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aprotinina é um inibidor competitivo de proteases de serina que forma complexos estáveis com sítios ativos de enzimas e os bloqueia. Essa ligação é reversível, e a maioria dos complexos aprotinina-protease se dissociam em níveis extremos de pH, >10 ou <3. Estruturalmente, a aprotinina é uma proteína globular monomérica derivada do pulmão bovino formada por 58 aminoácidos arranjados em uma única cadeia de polipeptídeos com três pontes dissulfeto de ligação cruzada.
Atenção
Os produtos de aprotinina devem ser armazenados a 2-8 °C.
Definição da unidade
Uma unidade inibidora de tripsina (UIT) diminui a atividade de duas unidades de tripsina em 50%, onde uma unidade de tripsina hidrolisa 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto em pH 7,8 e a 25 °C. Outra unidade utilizada com frequência é a UIK, onde 1 TIU = 1.300 UIK.
Nota de preparo
Este produto é uma solução envasada assepticamente em NaCl 0,9% e álcool benzílico 0,9%. Ele tem uma atividade de 3-7 UIT/mg de proteína e 3-21 UIT/ml de solução.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Pepstatina A microbial, &#8805;75% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P4265
Pepstatina A
Leupeptina microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
Aprotinina lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, &#8805;3500&#160;U/mg
Sigma-Aldrich
10820
Aprotinina
Ile-Pro-Ile &#8805;97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I9759
Ile-Pro-Ile
Molecular basis for p38 protein kinase inhibitor specificity
Lisnock et al.
Biochemistry, 38(11), 3456-3456 (1999-03-17)
Association between use of antenatal magnesium sulfate in preterm labor and adverse health outcomes in infants.
Robert Mittendorf et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 189(2), 613-613 (2003-10-04)
Kazuya Machida et al.
PloS one, 5(10), e13470-e13470 (2010-10-27)
Tyrosine kinases drive the proliferation and survival of many human cancers. Thus profiling the global state of tyrosine phosphorylation of a tumor is likely to provide a wealth of information that can be used to classify tumors for prognosis and
William M Maniscalco et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 282(4), L811-L823 (2002-03-07)
Proper formation of the pulmonary microvasculature is essential for normal lung development and gas exchange. Lung microvascular development may be disrupted by chronic injury of developing lungs in clinical diseases such as bronchopulmonary dysplasia. We examined microvascular development, angiogenic growth
E M Benkhart et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 165(3), 1612-1617 (2000-07-21)
IL-10 is a unique cytokine because it is anti-inflammatory and immunosuppressive. IL-10 is regulated at the level of transcription, but the critical motifs and the relevant transcription factors controlling this gene have remained elusive to date. We now report that
Artigos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.