Documentos Principais
A6106
Sigma-Aldrich
Aprotinin
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, powder, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for inhibition assay
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Aprotinina, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
fonte biológica
bovine lung
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
atividade específica
3-8 TIU/mg solid
peso molecular
~6,500
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... PTI(404172)
Aplicação
A aprotinina é amplamente utilizada como inibidor de tripsina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aprotinina é um inibidor competitivo de proteases de serina que forma complexos estáveis com sítios ativos de enzimas e os bloqueia. Essa ligação é reversível, e a maioria dos complexos aprotinina-protease se dissociam em níveis extremos de pH, >10 ou <3. Estruturalmente, a aprotinina é uma proteína globular monomérica derivada do pulmão bovino formada por 58 aminoácidos arranjados em uma única cadeia de polipeptídeos com três pontes dissulfeto de ligação cruzada.
Definição da unidade
Uma unidade inibidora de tripsina (UIT) diminui a atividade de duas unidades de tripsina em 50%, onde uma unidade de tripsina hidrolisa 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto em pH 7,8 e a 25 °C. Outra unidade utilizada com frequência é a UIK, onde 1 TIU = 1.300 UIK.
One trypsin inhibitor unit (TIU) will decrease the activity of 2 trypsin units by 50% where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-α-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide (BAPNA) per min at pH 7.8 at 25 °C.
Nota de preparo
A further purification of A1153 to yield a product with slightly higher activity and purity
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Leupeptina microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
Aprotinina lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, &#8805;3500&#160;U/mg
Sigma-Aldrich
10820
Aprotinina
Leupeptina synthetic, &#8805;85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8511
Leupeptina
Pepstatina A microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5318
Pepstatina A
Cecilia B Levandowski et al.
PLoS biology, 19(8), e3001364-e3001364 (2021-08-06)
The naturally occurring Δ40p53 isoform heterotetramerizes with wild-type p53 (WTp53) to regulate development, aging, and stress responses. How Δ40p53 alters WTp53 function remains enigmatic because their co-expression causes tetramer heterogeneity. We circumvented this issue with a well-tested strategy that expressed
Luciana Mateus Gonçalves et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 602519-602519 (2021-02-02)
Pancreatic islets are clusters of endocrine cells that secrete different hormones to regulate blood glucose levels. Efficient hormone secretion requires a close interaction of endocrine cells with their vascular system. Islets receive blood through feeding arteriole(s) that branch into capillaries
Luming Wan et al.
Nature metabolism, 4(1), 29-43 (2022-01-08)
Severe cases of infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) are associated with elevated blood glucose levels and metabolic complications. However, the molecular mechanisms for how SARS-CoV-2 infection alters glycometabolic control are incompletely understood. Here, we connect the
Benjamin J Patty et al.
Nature protocols, 16(5), 2633-2666 (2021-04-30)
Determining chromatin-associated protein localization across the genome has provided insight into the functions of DNA-binding proteins and their connections to disease. However, established protocols requiring large quantities of cell or tissue samples currently limit applications for clinical and biomedical research
Christian M Cohrs et al.
Cell reports, 31(1), 107469-107469 (2020-04-09)
Type 2 diabetes is characterized by peripheral insulin resistance and insufficient insulin release from pancreatic islet β cells. However, the role and sequence of β cell dysfunction and mass loss for reduced insulin levels in type 2 diabetes pathogenesis are
Artigos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.