A3428
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Aprotinina, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
bovine lung
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
lyophilized powder
atividade específica
3-8 TIU/mg solid
peso molecular
~6,500
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 5 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... PTI(404172)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.