Documentos Principais
P2714
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine and metallo-proteases, for general use, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Coquetel de inibidores de protease de pulmão bovino, Mistura de inibidores de protease
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Formulário:
lyophilized powder
temperatura de armazenamento:
−20°C
Nome do produto
Coquetel inibidor de protease em pó, for general use, lyophilized powder
fonte biológica
bovine lung
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O coquetel de inibidores de protease foi otimizado e testado para uso geral. Consiste em inibidores de proteases solúveis em água que efetivamente inibem serina, cisteína e metaloproteases. Este produto é fornecido como um pó liofilizado.
Especificidade
Iniba as proteases de serina, cisteína e as metaloproteases.
Aplicação
O coquetel de inibidores de protease em pó tem sido utilizado como componente:
  • em tampão de ensaio de radioimunoprecipitação para lisar amostras de lente cristalina aviária para análise de western blot
  • em solução de tampão fosfato (PBS) para moer folhas expressas de proteína recombinante para purificar partículas semelhantes a vírus (VLPs)
  • em PBS para dissolver amostra de secreção cutânea liofilizada de A. loloensis para purificação de peptídeos
  • em solução de NaCl 0,1 M para lavar e coletar secreções cutâneas de rã.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Os componentes dessa mistura, como o AEBSF e a aprotinina, atuam para inibir as proteases de serina, incluindo tripsina, quimiotripsina e plasmina, dentre outras. A bestatina inibe as aminopeptidases. A E-64 age contra as proteases de cisteína. O EDTA é um inibidor de metaloproteases. A leupeptina age contra as proteases de serina e de cisteína.
Componentes
Essa mistura contém componentes individuais, incluindo:
AESBSF a 2 mm
Aprotinina a 0,3 μM
Bestatina a 116 μ
E-64 a 14 μM
EDTA a 1 mM
Leupeptina a 1 μM
Cada componente tem propriedades inibitórias específicas.
Atenção
O pó liofilizado é estável por 4 anos quando armazenado a -20 °C.
Quantidade
Um frasco faz 100 ml de coquetel, que é suficiente para a inibição das proteases presentes em aproximadamente 20 gramas de extrato celular.
Nem todos os extratos contêm os mesmos níveis de enzimas endógenas, e pode ser necessário ajustar o volume de coquetel necessário.
Nota de preparo
Este produto é fornecido como um pó liofilizado. Uma garrafa prepara 100 ml de uma solução de coquetel.
Outras notas
Para uso em P&D apenas. Não destinado ao uso em medicamentos, doméstico ou outros. Consulte a Folha de Dados de Segurança para obter informações sobre riscos e práticas seguras de manuseio.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Céline Méhats et al.
PloS one, 3(10), e3445-e3445 (2008-10-23)
Prolonged neonatal exposure to hyperoxia is associated with high mortality, leukocyte influx in airspaces, and impaired alveolarization. Inhibitors of type 4 phosphodiesterases are potent anti-inflammatory drugs now proposed for lung disorders. The current study was undertaken to determine the effects
Safety and immunogenicity of plant-produced African horse sickness virus-like particles in horses
Dennis SJ, et al.
Veterninary Research, 49(1), 1-6 (2018)
F Maier et al.
Osteoarthritis and cartilage, 27(9), 1382-1391 (2019-05-24)
Given the structural changes associated with the progression of Osteoarthritis (OA), we hypothesized that patterns of through-thickness, large-strain shear evolve with early-stage OA. We therefore aimed to determine whether and how patterns of shear strains change during early-stage OA to
Five novel antimicrobial peptides from skin secretions of the frog, Amolops loloensis
Wang M, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 155(1), 72-76 (2010)
Giorgio Ramadori et al.
Nature communications, 10(1), 3545-3545 (2019-08-09)
Tens of millions suffer from insulin deficiency (ID); a defect leading to severe metabolic imbalance and death. The only means for management of ID is insulin therapy; yet, this approach is sub-optimal and causes life-threatening hypoglycemia. Hence, ID represents a
Artigos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.