Documentos Principais
P5318
Sigma-Aldrich
Pepstatina A
powder, ≥90% (HPLC)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 771,00
25 MG
R$ 2.504,00
R$ 771,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 771,00
25 MG
R$ 2.504,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H63N5O9
Número CAS:
Peso molecular:
685.89
Beilstein:
2201362
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 771,00
Em estoqueDetalhes
Nome do produto
Pepstatina A, microbial, ≥90% (HPLC)
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
pf
233 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 1-2 mg/mL (with heat up to 60 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
chave InChI
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Descrição geral
A pepstatina A é um peptídeo quimiotático de ocorrência natural e inibidor de proteases aspárticas que foi inicialmente isolado de filtrados de cultura de várias espécies de actinomicetos, com o simples nome inicial "pepstatina". Este nome foi mais tarde modificado para "pepstatina A" para diferenciá-la da pepstatina original de derivados posteriores. A pepstatina A contém notavelmente o aminoácido incomum ácido 4-amino-hidroxi-6-metil-heptanoico (AHMHA), que é conhecido também como estatina. A sequência de aminoácidos da pepstatina A é N-isovaleril-L-valil-L-valil-AHMHA-L-alanil-AHMHA.
Aplicação
Ela pode ser usada com E64-d e leupeptina A para inibir a degradação de carga autofágica dentro dos autofagossomas. Para esta aplicação, a concentração de trabalho é tipicamente entre 1 e 10 μM.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A pepstatina A é um inibidor de proteases ácidas (aspartil peptidases). Ela forma um complexo 1:1 com proteases como pepsina, renina, catepsina D, quimosina bovina e protease B (Aspergillus niger). O inibidor é altamente seletivo e não inibe as tiol proteases, proteases neutras ou proteases de serina. A γ-secretase e a protease retroviral solubilizadas também são inibidas pela pepstatina A. Isto foi utilizado para caracterizar proteases de várias origens.
Inibidor potente de proteases ácidas, incluindo pepsina, renina e catepsina D e muitas proteases aspárticas microbianas. Concentração efetiva 1 μM. Estável por cerca de 1 dia.
Nota de preparo
A pepstatina pode ser dissolvida em 1 mg/ml em ácido acético 10% (v/v) em metanol (9:1 metanol:ácido acético). A inclusão de ácido acético pode ser necessária para dissolver este peptídeo em metanol ou DMSO. Ele foi dissolvido em 1 a 2 mg/ml em etanol, mas pode ser necessário aquecer para ser completamente dissolvido. As soluções de pepstatina A podem ser aquecidas a até 60 °C sem qualquer decomposição do peptídeo.
As soluções de estoque a 1 mg/ml são estáveis por pelo menos uma semana a 4 °C. Uma solução em metanol 1 mM ou DMSO é estável por meses a -20 °C. Se as soluções se tornarem amarelo mais escuro, o reagente estará sofrendo hidrólise.
Uma concentração de trabalho de 1 μM é estável por pelo menos um dia em temperatura ambiente.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Xiaodong Li et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(10), 5019-5029 (2010-05-14)
Lacrimal glands (LGs) of male NOD mice, a model of Sjögren's syndrome (SjS), exhibit immune cell infiltration and lipid deposition. The mechanism of SjS was further investigated by characterizing gene expression profiles of NOD mouse LGs in comparison with those
Rosa Berga-Bolaños et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(11), 6624-6635 (2010-11-03)
Immune cells rely on the transcription factor NFAT5 to adapt to hypertonic stress. The hypertonicity-dependent role of NFAT5 in T cells in vivo remains unclear because mouse models of NFAT5 deficiency have produced substantially different T cell phenotypes. In this
Guillermo B Silva et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 52(6), 1091-1098 (2008-11-13)
Renal medullary superoxide (O(2)(-)) increases in angiotensin (Ang) II-dependent hypertension. O(2)(-) increases thick ascending limb Na transport, but the effect of Ang II-dependent hypertension on the thick ascending limb is unknown. We hypothesized that Ang II-dependent hypertension increases thick ascending
Pearl V Ryder et al.
The Journal of cell biology, 219(12) (2020-11-17)
Centrosomes are microtubule-organizing centers required for error-free mitosis and embryonic development. The microtubule-nucleating activity of centrosomes is conferred by the pericentriolar material (PCM), a composite of numerous proteins subject to cell cycle-dependent oscillations in levels and organization. In diverse cell
Satoshi Nakamura et al.
Scientific reports, 10(1), 12242-12242 (2020-07-24)
Vitamin D deficiency is a recognized risk factor for sarcopenia development, but mechanisms underlying this outcome are unclear. Here, we show that low vitamin D status worsens immobilization-induced muscle atrophy in mice. Mice globally lacking vitamin D receptor (VDR) exhibited
Artigos
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Questions
  1. Is the recommended solution preparation for Pepstatin A product P5318 (CAS 26305-03-3) similar for DMSO solubility as it is for ethanol and methanol with 10% (v/v) acetic acid added?
    1 answer
    1. The Product Information sheet of product "P5318" suggests that this grade of Pepstatin A may not be soluble, even at low levels of alcohol or DMSO, unless 10% acetic acid is added. It seems that the purer the material, the less soluble it becomes in ethanol, methanol, or DMSO. In contrast, the less pure material P4265 is highly soluble in any of the solvents mentioned at 25mg/mL. Therefore, it is advisable to add some acetic acid, either by titrating it or adding it directly to 10% acetic acid/ethanol to dissolve this inhibitor.